Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50432-10G PC50432-1G PC50432-5G
APOSPC50432-10GEA 574 EUR
APOSPC50432-10G APOSPC50432-1G APOSPC50432-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2167351-45-1