4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Chloro-1,3-difluoro-2-methylbenzene
Formule:
C₇H₅ClF₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12922628 Numéro CAS: 1208076-23-6 |