3,5-Difluorophenetole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,3-Difluoro-5-ethoxybenzene
Formule:
C₈H₈F₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19105371 Numéro CAS: 144891-25-8 |