Imprimer
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50424-10G PC50424-1G PC50424-5G PC50424-25G PC50424-100G
APOSPC50424-10GEA 574 EUR
APOSPC50424-10G APOSPC50424-1G APOSPC50424-5G APOSPC50424-25G APOSPC50424-100G
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922652
Numéro CAS: 1208078-30-1