Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 290 EUR
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Formule: C₇H₅ClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922582
Numéro CAS: 1208077-23-9