Imprimer
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50418-10G PC50418-1G PC50418-5G
APOSPC50418-10GEA 1900 EUR
APOSPC50418-10G APOSPC50418-1G APOSPC50418-5G
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene 98%
3,5-Dichloro(pentafluorosulphur)benzene
Formule: C₆H₃Cl₂F₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32708471
Numéro CAS: 159727-22-7