Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50415-10G PC50415-1G PC50415-5G
APOSPC50415-10GEA 763 EUR
APOSPC50415-10G APOSPC50415-1G APOSPC50415-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene
Formule: C₈H₆F₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13185663
Numéro CAS: 1214331-63-1