4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847048 Numéro CAS: 764648-42-2 |