Imprimer
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50403-1G PC50403-250MG PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA 522 EUR
APOSPC50403-1G APOSPC50403-250MG APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Formule: C₉H₆BrF
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22482468
Numéro CAS: 40274-29-1