Imprimer
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50402-1G PC50402-250MG PC50402-5G
APOSPC50402-1GEA 84.1 EUR
APOSPC50402-1G APOSPC50402-250MG APOSPC50402-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-3-fluoro-benzene
Formule: C₉H₆BrF
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22482456
Numéro CAS: 1020153-64-3