Imprimer
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 78.3 EUR
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formule: C₉H₆BrF
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22482443
Numéro CAS: 1020153-63-2