Imprimer
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50396-1G PC50396-250MG PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA 46.4 EUR
APOSPC50396-1G APOSPC50396-250MG APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214745
Numéro CAS: 80714-39-2