Imprimer
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-fluorostyrene
PC50392-1G PC50392-250MG PC50392-5G
APOSPC50392-1GEA 60.9 EUR
APOSPC50392-1G APOSPC50392-250MG APOSPC50392-5G
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Formule: C₈H₆ClF
Poids moléculaire: 156.585 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20384550
Numéro CAS: 1263414-46-5