Imprimer
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC50391-1G PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA 89.9 EUR
APOSPC50391-1G APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₉H₇F₅O
Poids moléculaire: 226.143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698614
Numéro CAS: 1214348-62-5
UN: 1760
ADR: 8 III