Imprimer
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 342 EUR
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28737913
Numéro CAS: 1256081-83-0