Imprimer
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50370-1G PC50370-250MG PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA 300 EUR
APOSPC50370-1G APOSPC50370-250MG APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₇F₆NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17015636
Numéro CAS: 2402-67-7