Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50346-1G PC50346-250MG PC50346-5G
APOSPC50346-1GEA 406 EUR
APOSPC50346-1G APOSPC50346-250MG APOSPC50346-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24108577
Numéro CAS: 1519109-81-9