Imprimer
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC50325-1G PC50325-250MG PC50325-5G
APOSPC50325-1GEA 137 EUR
APOSPC50325-1G APOSPC50325-250MG APOSPC50325-5G
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Poids moléculaire: 251.025 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11167799
Numéro CAS: 885068-76-8
UN: 3261
ADR: 8 III