Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 790 EUR
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28734033
Numéro CAS: 181288-96-0