4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08703479 Numéro CAS: 753501-37-0 |