Imprimer
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC503011-1G PC503011-25G PC503011-5G PC503011-100G
APOSPC503011-1GEA 87 EUR
APOSPC503011-1G APOSPC503011-25G APOSPC503011-5G APOSPC503011-100G
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200432
Numéro CAS: 1861560-52-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III