Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC503008-1G PC503008-25G PC503008-5G
APOSPC503008-1GEA 21.9 EUR
APOSPC503008-1G APOSPC503008-25G APOSPC503008-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₃BrF₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32200431
Numéro CAS: 685859-17-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III