Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC503007-1G PC503007-25G PC503007-5G PC503007-100G
APOSPC503007-1GEA 87 EUR
APOSPC503007-1G APOSPC503007-25G APOSPC503007-5G APOSPC503007-100G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃BrF₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200430
Numéro CAS: 1379677-28-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III