Imprimer
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC503002-1G PC503002-25G PC503002-5G
APOSPC503002-1GEA 87 EUR
APOSPC503002-1G APOSPC503002-25G APOSPC503002-5G
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22557646
Numéro CAS: 1360888-03-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III