Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502999-1G PC502999-25G PC502999-5G PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA 95.7 EUR
APOSPC502999-1G APOSPC502999-25G APOSPC502999-5G APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃BrF₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200434
Numéro CAS: 2098276-18-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III