Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502996-1G PC502996-25G PC502996-5G PC502996-100G
APOSPC502996-1GEA 87 EUR
APOSPC502996-1G APOSPC502996-25G APOSPC502996-5G APOSPC502996-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃BrF₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800656
Numéro CAS: 948294-38-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III