Imprimer
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 79.9 EUR
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22557657
Numéro CAS: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III