Imprimer
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502954-1G PC502954-250MG PC502954-5G
APOSPC502954-1GEA 140 EUR
APOSPC502954-1G APOSPC502954-250MG APOSPC502954-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₈H₂BrClF₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042499
Numéro CAS: 1823188-41-5