Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 574 EUR
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634841
Numéro CAS: 2244086-36-8
UN: 3265
ADR: 8,II