2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄BrF₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31634839 Numéro CAS: 2244087-21-4 UN: 3265 ADR: 8,III |