Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502899-1G PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA 609 EUR
APOSPC502899-1G APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634835
Numéro CAS: 2244087-06-5
UN: 3265
ADR: 8,III