Imprimer
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formule: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
Poids moléculaire: 321.358 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31653061
Numéro CAS: 2092899-90-4