Imprimer
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Poids moléculaire: 287.342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31653058
Numéro CAS: 2244064-17-1