Imprimer

tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC502893-1G PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502893-1G APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formule: C₉H₁₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31653055
Numéro CAS: 2244064-22-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR