tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₆F₃NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31653054 Numéro CAS: 2092899-89-1 |