Imprimer
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 609 EUR
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634832
Numéro CAS: 2244083-48-3
UN: 3265
ADR: 8,III