Imprimer
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 609 EUR
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634830
Numéro CAS: 2244085-66-1
UN: 3265
ADR: 8,III