Imprimer
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 609 EUR
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634828
Numéro CAS: 2244087-75-8
UN: 3261
ADR: 8,III