Imprimer
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502882-1G PC502882-250MG
APOSPC502882-1GEA 609 EUR
APOSPC502882-1G APOSPC502882-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride
Formule: C₈H₈BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28531722
Numéro CAS: 1780793-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III