2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅Br₂F Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079786 Numéro CAS: 1780254-42-3 UN: 3265 ADR: 8,III |