Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502716-1G PC502716-250MG
APOSPC502716-1GEA 723 EUR
APOSPC502716-1G APOSPC502716-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
Poids moléculaire: 226.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393817
Numéro CAS: 1261791-09-6