Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502704-1G PC502704-5G PC502704-10G
APOSPC502704-1GEA 94.4 EUR
APOSPC502704-1G APOSPC502704-5G APOSPC502704-10G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
Poids moléculaire: 250.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185387
Numéro CAS: 1212021-55-0