Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrF₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09999511 Numéro CAS: 1306763-53-0 |