Imprimer
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502689-1G PC502689-5G
APOSPC502689-1GEA 40.6 EUR
APOSPC502689-1G APOSPC502689-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110912
Numéro CAS: 1131594-45-0