Imprimer
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502688-1G PC502688-5G PC502688-10G
APOSPC502688-1GEA 132 EUR
APOSPC502688-1G APOSPC502688-5G APOSPC502688-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375105
Numéro CAS: 1253189-03-5