Imprimer
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502684-1G PC502684-5G PC502684-10G
APOSPC502684-1GEA 60.9 EUR
APOSPC502684-1G APOSPC502684-5G APOSPC502684-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11856022
Numéro CAS: 1114809-17-4