Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502682-1G PC502682-250MG PC502682-5G
APOSPC502682-1GEA 130 EUR
APOSPC502682-1G APOSPC502682-250MG APOSPC502682-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 266.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28746664
Numéro CAS: 1804402-93-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III