Imprimer
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 75.4 EUR
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 188.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204128
Numéro CAS: 327056-75-7