Imprimer
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502673-1G PC502673-5G
APOSPC502673-1GEA 49.3 EUR
APOSPC502673-1G APOSPC502673-5G
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
Poids moléculaire: 188.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203787
Numéro CAS: 773874-05-8