Imprimer
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502663-1G PC502663-5G
APOSPC502663-1GEA 168 EUR
APOSPC502663-1G APOSPC502663-5G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃N₂O₃
Poids moléculaire: 232.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835205
Numéro CAS: 1003708-58-4